Learn More
BRAND™ Adaptateurs de tubulure droits
Tous les produits Brand ProduitsCode nomenclature Nacres: NB.17
Click to view available options
À utiliser avec:
D.I. de 3 à 5 mm et D.I. de 9 à 13 mm
De 3 à 5 mm de dia. int. et de 6 à 10 mm de dia. int.
De 6 à 10 mm de dia. int. et de 9 à 13 mm de dia. int.
Longueur totale (métrique):
55 mm
59 mm
Conditionnement:
10 pièces
Description
- En PP
- Raccordement à une tubulure de différents diamètres
- Translucide
- Autoclavables
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur totale (métrique) | 55 mm |
| À utiliser avec | D.I. de 3 à 5 mm et D.I. de 9 à 13 mm |
| Quantité d’emballage | 10 |
| Forme | Structuré |
| Couleur | Translucide |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Adaptateurs de tubulure droits >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu