Learn More
Kartell™ Connecteurs droits coniques
Fabriqué en PP pour offrir résistance et durabilité. Les connecteurs droits coniques Kartell™ peuvent s’adapter à une large gamme de tubulures.
Marque: Kartell™ 7051500
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.00540kg
Description
- Autoclavables
- Pour le raccordement direct d’une tubulure de diamètre différent
- Marquage CE
- Certification IVD
Spécification
CE / IVDD | |
Autoclavables | |
10/boîte | |
Droit |
14-16 mm | |
PP | |
Alésage de 10,5mm | |
Naturel |