Learn More
Gosselin™ Récipients pour échantillons droits en polypropylène
Click to view available options
Capacité (métrique):
40 mL
60 mL
Conditionnement:
1200 pièces
800 pièces
Description
- Polypropylène (PP) transparent et résistant aux chocs
- Disponibles en différentes tailles et différentes capacités
- Bouchons à vis à code couleur
Spécification
Spécification
| Type de produit | Récipient à échantillons |
| Closure Included | Non |
| Matériau | Polypropylène |
| Forme | Droit |
| Stérilité | Non stérile |
| Capacité (métrique) | 60 mL |
| Couleur | Transparent |
| Étiquette | Aucune étiquette |
| Nbre par carton | 800/Carton |
| Nb par paquet | 800/paquet |