Learn More
Gosselin™ Récipients pour échantillons droits en polypropylène
Code produit. 15408814
Click to view available options
Capacité (métrique):
40 mL
60 mL
Conditionnement:
1200 pièces
800 pièces
Code produit. 15408814
Marque: Gosselin™ TP30C030
Récipient droit, flacons pour échantillons, en PP, CORNING GOSSELIN™, disponible en différentes tailles et capacités, stériles et non stériles.
  • Polypropylène (PP) transparent et résistant aux chocs
  • Disponibles en différentes tailles et différentes capacités
  • Bouchons à vis à code couleur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Récipient à échantillons
Closure Included Non
Matériau Polypropylène
Forme Droit
Stérilité Non stérile
Capacité (métrique) 40 mL
Couleur Transparent
Étiquette Aucune étiquette
Nbre par carton 1 200/Carton
Nb par paquet 1200/paquet