Learn More
Cole-Parmer™ Couvercles pour récipients de stockage en PP
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Quantité:
500/boîte
Conditionnement:
500 pièces
Description
- 500 Couvercles par boîte
- Fabriqué en polypropylène (PP)
- Résistant à la plupart des produits chimiques
- Récipients vendus séparément
Spécification
Spécification
| Quantité | 500/boîte |
| Type de produit | Couvercle du récipient de stockage |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec (équipement) | Récipients pour échantillons 06100-12 et 06100-14 |