Learn More
Fisherbrand™ Boîtes de stockage en polypropylène avec couvercle, autoclavable, pour flacons EPA
Code produit. p-7113853 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
130 x 130 x 80 mm
130 x 130 x 105 mm
À utiliser avec (équipement):
Pour flacons EPA de 20 ml
Pour flacons EPA de 30 ml, 40 ml
Nbre de positions:
10 cavités
16 cavités
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12652465
Résistent aux températures situées entre -80° et +100°.
  • Boîte de stockage
  • Couvercle inclus
  • Comporte une indexation alphanumérique pour faciliter l’identification des flacons
  • Empilable pour un stockage plus efficace
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Violet
À utiliser avec (équipement) Pour flacons EPA de 30 ml, 40 ml
Nbre de positions 10 cavités
Dimensions (L x l x H) 130 x 130 x 105 mm