Learn More
Ismatec™ Connecteurs de tubulure standard, en plastique
Connecteurs de tubulure de différentes tailles et formes. Les connecteurs de tubulure standard Ismatec™, en plastique, sont disponibles dans différentes compositions de plastique.
Marque:  Ismatec™ ISM527
Code produit. 10473232
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Standard, non réducteur.
  • Conçu pour la tubulure de pompe Ismatec™.
  • Disponibles en différentes tailles, formes et compositions.
Spécification
Spécification
Résine acétal (POM, polyoxyméthylène)
10/boîte
Y
Pour diamètre interne de 6,0mm de dia. int.
6,0mm (D.E.)
Raccord de tubulure standard