Learn More
Ismatec™ Connecteurs de tubulure standard, en plastique
Connecteurs de tubulure de différentes tailles et formes. Les connecteurs de tubulure standard Ismatec™, en plastique, sont disponibles dans différentes compositions de plastique.
Marque:  Ismatec™ ISM693A
Code produit. 10008451
  • 21.45€ / 10 pièces
Expédition estimée: 27-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Description
Description
  • Standard, non réducteur.
  • Conçu pour la tubulure de pompe Ismatec™.
  • Disponibles en différentes tailles, formes et compositions.
Spécification
Spécification
Connecteur de tubulure standard
Pour dia. int. de 1,5 mmTubes
1,5mm (D.E.)
Polypropylène
10/boîte
En T