Learn More
VITLAB™ Entonnoirs à joint standard en PP
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
40 mm
50mm
75 mm
Longueur (métrique) du tube:
17mm
23mm
30 mm
Description:
Dimensions du filetage : NS 14/23
Dimensions du filetage : NS 19/26
Dimensions du filetage : NS 29/32
Hauteur (métrique):
75 mm
95 mm
135 mm
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
Description
Conviennent au remplissage de réactifs liquides ou en poudre dans un flacon de réaction pendant une réaction
- Côtés aplatis pour une utilisation avec des flacons à col multiple
- Conviennent aux cols à joint standard de différentes tailles
- Matériau transparent pour surveiller facilement la progression du remplissage
- En polypropylène durable
- Résistants aux produits chimiques pour une utilisation avec des réactifs liquides ou en poudre
- Résistants aux températures élevées et faibles, autoclavables
- Qualité FDA
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 40 mm |
| Matériau | PP |
| Hauteur (métrique) | 75 mm |
| Couleur | Transparent |
| Description | Dimensions du filetage : NS 14/23 |
| À utiliser avec (application) | Convient au remplissage de réactifs liquides ou en poudre dans un flacon de réaction pendant une réaction |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons à col multiple et flacons à col unique avec cols à joint standard |
| Longueur (métrique) du tube | 17mm |
| Quantité | 10/boîte |
| Type de produit | Entonnoir à joint standard |