Learn More
Vitlab™ Bécher empilable en polypropylène
Code produit. p-8000504
Click to view available options
Capacité (métrique):
2000 ml
3000 ml
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
Code produit. 10261232
Marque: Vitlab™ 483941
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces béchers empilables pour de nombreuses applications générales de laboratoire. Les béchers empilables en polypropylène VITLAB™ sont dotés d’une poignée stable et d’une échelle facilement lisible, imprimée en noir sur les deux côtés. Le volume est également visible pour les mains gauche et droite.
  • Hautement transparent
  • Pour préserver les marquages, il est recommandé d’effectuer un nettoyage à maximum 60°C
  • Convient aux denrées alimentaires
Spécification
Diamètre (métrique) externe 148 mm
Capacité (métrique) 2000 ml
Matériau Polypropylène
Hauteur (métrique) 212 mm