Learn More
Vitlab™ Flacons pulvérisateurs en PP
Utilisez ces flacons pour la pulvérisation de détergents ou de désinfectants, notamment dans les zones d’accès difficile, ainsi que dans les applications en chromatographie sur couche mince. Les flacons pulvérisateurs en PP VITLAB™ sont dotés d’un insert de pulvérisateur avec déclenchement de pompe stable et à fonctionnement régulier et d’un bec de pulvérisation réglable.
Marque: Vitlab™ 53610
Description
- Flacons pulvérisateurs en PP blanc
- Le bec de pulvérisation permet d’obtenir une brume ultra-fine jusqu’à un jet liquide précis
- Portée : env. 3 à 4 mètres
Spécification
850 ml | |
Idéal pour la pulvérisation de détergents ou de désinfectants, notamment dans les zones d’accès difficile, ainsi que dans les applications en chromatographie sur couche mince | |
5/boîte | |
Oui | |
Flacon pulvérisateur | |
Bouchon à vis |
Blanc | |
PP | |
Blanc | |
Non autoclavable | |
PP |
Usage exclusivement réservé à la recherche