Learn More
Multiroir™ Boîte de stockage antichoc en polypropylène
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 L
5 L
11 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Robuste et résistante aux chocs
- En PP translucide
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 5 L |
| Couleur | Translucide |
| Matériau | PP |
| Type de produit | Glacière |
| Quantité | 1boîte |
| Longueur (métrique) | 340 mm |
| Largeur (métrique) | 206 mm |
| Hauteur (métrique) | 110 mm |