Learn More
Multiroir™ Boîte de stockage antichoc en polypropylène
Protégez vos articles des dommages et stockez-les en toute sécurité grâce à la boîte de stockage antichoc robuste en PP Multiroir™ avec couvercle hermétique.
Marque:  Multiroir™ 18470
Code produit. 11832702
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Robuste et résistante aux chocs
  • En PP translucide
Spécification
Spécification
2 L
PP
Glacière
190 mm
110 mm
Translucide
Rectangular
1boîte
165 mm
0.16 kg
Nom du produit
Multiroir™ Boîte de stockage antichoc en polypropylène > Capacity: 2L; Dimensions: 190 x 165 x 110mm