Learn More
Conteneur pour déchets tranchants polyvalent 0,47 l jaune 0,5 web avec éjecteur d’aiguille Sharpsguard™
Click to view available options
:
Dimensions (L x l) : 31 x 25 mm
Description
- S’insère facilement dans un sachet ou une boîte à gants
- Fourni avec couvercle assemblé
- Conteneur pour élimination par incinération
- Structure en PP rigide et épaisseur de paroi
- Excellente protection contre la pénétration des objets tranchants et les fuites de liquides
- Lorsque le conteneur est plein jusqu’à la ligne de remplissage, il doit être verrouillé et mis au rebut de manière sûre
- Tous les conteneurs possèdent une étiquette indiquant clairement la norme britannique applicable, des instructions d’utilisation et une ligne de remplissage visible
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 0,47 L |
| Certifications/Conformité | Certifié BS7320:1990, UN3291 |
| Couleur | Jaune |
| Dimensions (L x l) | 31 x 25 mm |
| Jetable | Oui |
| Longueur (métrique) | 31 mm |
| Quantité | 1 de chaque |
| Largeur (métrique) | 25 mm |
| Comprend | Bouchon |
| À utiliser avec (application) | Destiné aux communautés professionnelles de santé |
| Afficher plus |