Learn More
Brand™ Entonnoirs de séparation en polypropylène avec bouchon à vis et robinet d’arrêt
Fabriqués en polypropylène pour une clarté élevée afin d’aider à l’observation du contenu.
Marque: Brand™ 140007
240.89 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.15000kg
Description
- Avec bouchon à vis en PP
- Avec robinet d’arrêt en PTFE conique spécial avec dispositif de rétention
- Autoclavable jusqu’à 121°C
- Vendu séparément
Spécification
1000 ml | |
Oui | |
Bouchon à vis et robinet d’arrêt | |
Entonnoir de séparation |
PP | |
Transparent | |
1/boîte |