Learn More
Macherey-Nagel™ Bouchon à vis en PP avec trou
Bouchons à visser en PP pour le stockage des échantillons avec un septum en silicone/PTFE analytiquement pur qui est fermement raccordé au bouchon.
Marque: Macherey-Nagel™ 702113
23.11 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Bouchons fermés
- Blanc
- Septa pré-installés en silicone blanc/PTFE bleu
Spécification
Bouchons à vis avec septa en silicone et PTFE | |
Polypropylene | |
Stockage d’échantillons | |
1,3 mm (Septa) |
White | |
Silicone blanc / PTFE bleu | |
Plage de Septa de résistance de -60°C à 200°C ; toutefois, pour les bouchons en PP elle va seulement jusqu’à 120°C/pureté analytique : élevée | |
Screw Cap |