Learn More
Menshen™ Bouchons à vis en polypropylène
Click to view available options
Certifications/Conformité:
DIN 45
DIN 54
DIN 80
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Bleu
- Pour flacons de 500 à 1000 ml
- PP
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Matériau | PP |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Quantité | 1/boîte |
| Couleur de la vis | Bleu |
| Matériau de la vis | Polypropylène |
| Couleur de bouchon | Bleu |
| Certifications/Conformité | DIN 45 |
| Type de produit | Bouchon à vis |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Afficher plus |