Learn More
Cole-Parmer™ Feuille grille en polypropylène
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Porosité:
149 μm
500 μm
Conditionnement:
3 pièces
Description
Membrane Spectra/Mesh
• Macrofiltration 51 à 500μm
• 2 membranes différentes
• Membrane polypropylène
• Résiste à la plupart des acides, bases et alcools
• Température maximale 100°C
• Membrane inox 304
• Pour filtration à pression élevée
• Température maximale 500°C
• Spectra/mesh
• Macrofiltration 51 à 500μm
• 2 membranes différentes
• Membrane polypropylène
• Résiste à la plupart des acides, bases et alcools
• Température maximale 100°C
• Membrane inox 304
• Pour filtration à pression élevée
• Température maximale 500°C
• Spectra/mesh
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Polypropylène |
| Porosité | 149 μm |
| Quantité | 3/boîte |
| Épaisseur (métrique) | 149 μm |
| Type | Feuille d’écran |
| Dimensions (L x l) | 30 x 30 cm |
| Longueur (impériale) | 11.8 in. |
| Longueur (métrique) | 30 cm |
| Largeur (impériale) | 11.8 in. |
| Afficher plus |