Learn More
Buerkle™ Racloir en polypropylène
Utilisez ces pelles pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, agro-alimentaires, chimiques, industrielles, agricoles, d’échantillonnage et vétérinaires. Les racleurs en polypropylène Buerkle™ sont disponibles en plusieurs formes et tailles avec différents additifs pour diverses applications.
Marque: Buerkle™ 8300-4002
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Antistatique
- Le polypropylène présente une résistance élevée aux produits chimiques et aux températures
- Les pelles sont incassables, faciles à nettoyer et légères
Spécification
Grattoir | |
Autoclavable | |
Monobloc | |
Pour l’industrie | |
110 mm |
Polypropylène | |
Fixe | |
Vert | |
250 mm |