Learn More
BRAND™ Pelles en polypropylène
Fabrication en PP. Comprend une poignée intégrée robuste.
Marque: BRAND™ 139115
18.18 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabrication en PP
- Poignée intégrée
- blanc
Spécification
Pelle | |
50 ml | |
160 mm |
Polypropylène | |
Blanc |