Learn More
Gilac™ Blanc Pelle
Pelle à farine. Peut convenir à tous types d'ingrédients.
Marque: Gilac™ G601121
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.07920kg
Description
- Fabrication en PP
- Pour tous les types d’ingrédients
- Certifié contact alimentaire
- Sans BPA
Spécification
Pelle | |
16.9 oz. | |
29 cm | |
3.9 in. | |
11.2 in. |
Polypropylene | |
500 mL | |
Blanc | |
100 mm | |
285 mm |