Learn More
Gilac™ Blanc Pelle
Pelle à farine. Peut convenir à tous types d'ingrédients.
Marque:  Gilac™ G601321
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.14400kg
Code produit. 13451989
  • 15.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-09-2024
Description
  • Fabrication en PP
  • Pour tous les types d’ingrédients
  • Certifié contact alimentaire
  • Sans BPA
Spécification
Spécification
Pelle
33.8 oz.
-20°C à +90°C
135 mm
365 mm
Polypropylène
1 000 ml
5.3 in.
14.4 in.