Learn More
Bel-Art™ Cuillère en PP
Code produit. 11746555 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1100 mL
Conditionnement:
6 pièces
Code produit. 11746555
Marque: Bel-Art™ F367560000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Reste verticale lorsqu'elle est remplie ou vide en raison de son fond plat. Les pelles en polypropylène Bel Art™ sont rigides, fortes et lisses, et peuvent être utilisées comme nacelles de pesée.
  • Les pelles de 60  et 125 ml sont dotées d’un manche long pour augmenter la distance entre la main et l’échantillon
  • Polypropylène robuste ; Autoclavable à la vapeur à 121ºC (250ºF)
  • Conformes aux réglementations de la FDA en matière de contact alimentaire
  • Conçu pour récupérer des échantillons à partir d’une source plus importante. La capacité/les volumes sont estimés et ne sont pas conçus pour prélever des poids/volumes d’échantillons exacts. Les volumes indiqués représentent des échantillons cuillère types.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 1100 mL
Couleur Translucide
Longueur (métrique) de la poignée 102 mm
Type de poignée Long manche
Longueur (métrique) 203 mm