Learn More
Oakton™ Conteneurs d’échantillons en polypropylène
Artikelnummer. p-8004532 Shop alle Cole-Parmer produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Capacité (métrique):
130 ml
240 ml
Pakningsstørrelse:
500 pièces
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11827242
Brand: Oakton™ 0610012
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Évitez toute contamination des échantillons grâce à ces conteneurs en PP. Les conteneurs d’échantillons en PP Cole-Parmer™ résistent aux acides, aux bases et à la plupart des solvants organiques.
  • Graduation double en ml et en oz.
  • Fabriqués en polypropylène translucide
  • Couvercles étanches, vendus séparément
Tekniske data
Quantité 500/boîte
Capacité (métrique) 130 ml
Type de produit Récipients pour échantillons
Matériau Polypropylène
Hauteur (métrique) 6,5cm
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.