Learn More
Masterflex™ Raccords cannelés pour connecteur réducteur antimicrobien
Ces raccords cannelés uniques offrent une protection en argent naturel (Ag) pour le raccordement dans les applications où la croissance des microorganismes est probable. Grâce à la technologie AgION™, les raccords inhibent la croissance des microorganismes à la surface du raccord.
Marque: Masterflex™ 06368-95
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Empêche la croissance des bactéries, des champignons et des moisissures
- Connectez facilement les circuits de liquide sans utiliser d’outils
- Conforme aux normes EPA
- Conforme aux normes NSF 51, 61 et de la FDA
- La protection en argent n'est pas sensible à la température et reste efficace au fil du temps
- Le traitement de l’argent ne contaminera pas votre échantillon
- Glissez la tubulure ou le tuyau flexible sur le raccord cannelé pour créer un joint permettant de maintenir les pressions jusqu’à 30 psi (2 bar)
- Pas de fuites, de restrictions de débit et de temps d’arrêt coûteux
- Stérilisation par traitement à l’oxyde d’éthylène (OEt) ou aux rayons gamma
Spécification
Polypropylène | |
5/boîte | |
Orifice de 0,368 po | |
Raccord de réduction | |
30 psi (2 bar) |
Tubulure de 1/2 x 5/8 po de dia. int. | |
Empêche la croissance des bactéries, des champignons et des moisissures | |
Oxyde d’éthylène, rayons gamma | |
Bleu clair | |
Raccords cannelés |