Learn More
VITLAB™ Flacon de réactif en PP
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1 000 ml
2000 ml
Type de bouchon:
Bouchon à vis avec filetage GL
Butoir avec bouchon hexagonal
Filetage (métrique):
GL 45
GL 25
GL 32
GL 63
NS
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
6 pièces
Description
Les flacons de réactifs en plastique économiques et durables sont parfaits pour stocker des liquides, des poudres et des matériaux de type pâte. Une variété de tailles, de joints (bouchons standard ou bouchons à vis) et de tailles de col sont disponibles pour répondre aux besoins de stockage des matériaux de laboratoire.
- Flacons de culture transparents parfaits pour le stockage à long terme des produits chimiques
- Flacons de réactifs avec bouchons à vis ou bouchons s’insérant sur le col
- Bouchons : même diamètre que le col avec bouchon à embout hexagonal et partie centrale rouge
- Bouchons à vis : filetages GL à pas haut pour un transport beaucoup plus performant
- Tailles plus grandes (5 et 10 L) disponibles avec poignées pour un transport plus facile
- Les flacons à col large sont parfaits pour faciliter le remplissage, notamment de poudres et de matériaux de type pâte
- Fabriqués en PP résistant
- Bonne résistance thermique et chimique
- Autoclavables à 121°C (2 bar), conformément à la norme DIN EN 285
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| À utiliser avec (application) | Pour le stockage à long terme de liquides |
| Comprend | Bouchon NS en PP à épaulement conique |
| Matériau | PP |
| Nb par paquet | Flacons x 20 |
| Numéro de bouchon | 29/32 |
| Filetage (métrique) | NS |
| Bouche | Large |
| Hauteur (métrique) | 111 mm |
| Type de produit | Flacon de réactif |
| Afficher plus |