Learn More
Fisherbrand™ Racks en polypropylène pour flacons d’échantillonnage automatique
Les racks pour flacons en polypropylène sont résistants à la plupart des solvants.
30.85€ - 35.95€
Spécification
Type de produit | Rack pour flacons |
---|---|
Bouchon inclus | Non |
Autoclavable | Autoclavable |
Couleur | Bleu |
Matériau | Polypropylène |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11767746
|
Fisherbrand™
12 21 2187 |
200 x 105 x 17 mm | Flacons de 1.5 ml |
30.85€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
12672495
|
Fisherbrand™
15 21 2480 |
230 x 117 x 28 mm | Flacons de 4 ml |
35.95€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Rack pour flacons
- 50 positions
- Bleu
- Empilable
- Comporte une indexation alphanumérique pour faciliter l’identification des flacons
- Empilable pour un stockage plus efficace
Spécification
Rack pour flacons | |
Autoclavable | |
Polypropylène |
Non | |
Bleu | |
50 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Racks en polypropylène pour flacons d’échantillonnage automatique