Learn More
Fisherbrand™ X4 PUZZLE RACK 1.5/2.0, 15, 50 ML ML
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité:
Tubes (50)
Description
- En PP
- Références imprimées facilitant la récupération des tubes
- Tubes : Puits de 15 ml : Diamètre du puits 9 : 16.9 mm
- Tubes : Puits de 50 ml : Diamètre du puits 4 : 29.5 mm
- Tubes : 1.5/2.0 ml Puits : 8/4 Diamètre des puits : 11.7 mm
- Chaque rack mesure 15.1 x 13.5 x 6.6 cm
- 4/boîte
- Assortiment de couleurs : jaune, bleu, vert, orange
- Autoclavable
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Assortiment (jaune, bleu, vert, orange) |
| Capacité | Tubes (50) |
| Matériau | En PP |
| Positions | 50 |
| Quantité | 4/boîte |
| Dimensions (L x l x H) | 151 x 135 x 66 mm |
| Longueur (métrique) | 151 mm |
| Largeur (métrique) | 135 mm |
| Hauteur (métrique) | 66 mm |
| Afficher plus |