Learn More
Eppendorf™ Microtube à centrifuger en PP Protein LoBind
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8000851 Alle ansehen Eppendorf Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (métrique):
0.5 ml
1.5mL
2 ml
missing translation for 'unitSize'
100 pièces
Artikelnummer. 10316752
missing translation for 'mfr': Eppendorf™ 0030108094
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Stockez des échantillons de peptides, d’anticorps ou de virus dans ces microtubes à centrifuger LoBind. Les microtubes à centrifuger en PP Eppendorf™ Protein LoBind sont idéaux pour les travaux de recherche protéique, de spectrométrie de masse et de préparation des échantillons du réseau de protéines.
Stockez des échantillons de peptides, d’anticorps ou de virus dans ces microtubes à centrifuger LoBind. Les microtubes à centrifuger en PP Eppendorf™ Protein LoBind sont idéaux pour les travaux de recherche protéique, de spectrométrie de masse et de préparation des échantillons du réseau de protéines.
  • Manipulation sans problème avec les volumes / concentrations les plus faibles d’une variété de protéines
  • La manipulation préliminaire des tubes par saturation avec BSA ou siliconisation n’est pas nécessaire pour garantir la récupération des protéines dans le tube en plastique
  • Des taux de récupération supérieurs à 99 % sont réalisables
  • Les activités enzymatiques, par exemple, ne sont pas réduites par ce tube et les effets dénaturants causés par l’interaction avec la surface sont presque totalement exclus
  • Aucun effet secondaire indésirable d’un revêtement de surface
  • Les tubes sont disponibles en matériau Eppendorf LoBind™ pour une récupération maximale des échantillons précieux
  • Récupération protéique maximale (plus de 97 %, BSA 1 μg/ml)
  • Aucun revêtement de surface (silicone, par exemple)
  • Exempts d’ADN, de DNase, de RNase et d’ATP (adaptés à un usage en PCR*)
  • Matériau spécial en polypropylène fabriqué dans des conditions de traitement optimisées
  • Degré élevé de durabilité de la centrifugation, évalué à 18 000 x g
  • Haut degré de transparence
  • Couvercle Safe-Lock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Matériau du bouchon Polypropylène
Capacité (métrique) 0.5 ml
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (application) Les consommables de qualité protéines LoBind sont parfaitement adaptés aux travaux de recherche protéique, de spectrométrie de masse, de préparation des échantillons du réseau de protéines et de stockage de peptides, d’anticorps ou d’échantillons de virus
Nb par paquet 100 tubes (2 sachets de 50)
Volume (métrique) 0.5 ml
Stérilité Pour un usage en PCR
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt