Learn More
Cowie Technology™ Barreau d’agitation octaédral en PTFE
Offrent une agitation stable. Le barreau d’agitation octaédral en PTFE Cowie Technology™ est autoclavable et pourvu d’un anneau de rotation.
Marque:  Cowie Technology™ 001.564
Code produit. 10417942
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Offrent une agitation stable.Le barreau d’agitation octaédral en PTFE Cowie Technology™ est autoclavable et pourvu d’un anneau de rotation.
  • Agitateur magnétique stable à usage général
  • Les surfaces planes offrent une action de mélange supérieure
  • Tous les barreaux sont dotés d’anneaux de rotation
  • Aimants AlNiCo-V recouverts de PTFE
  • Autoclavables
Spécification
Spécification
Autoclavables
Blanc
0,375 in
2,5 in
64 mm
Octahedral
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE
Récipients & cuves / agitateurs chauffants
10 mm
2/Pk.