Learn More
Mutexil™ Manchons de protection en polypropylène
Code produit. 11765453
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Transparent
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 11765453
Marque: Mutexil™ 3322048
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez les manchons de protection en polypropylène Mutexil™ à des fins générales par-dessus les manches lorsque les exigences en matière de sécurité environnementale et de stérilité l’imposent.
  • Avec des élastiques aux deux extrémités
  • Longueur : 40 cm
  • Blanc, transparent ou bleu
Spécification
Type de produit Manchons de protection à usage général
Matériau Polyéthylène
Couleur Blanc
Jetable Oui
Longueur (métrique) 40 mm
Largeur (métrique) 20 mm