Learn More
Buerkle™ Échantillonneur ProfiSampler en polypropylène
Échantillonneur en polypropylène ProfiSampler Buerkle™ conçu pour réduire la contamination croisée lors de l’échantillonnage d’acides faibles, d’alcalis, de détergents et de bains chimiques.
Marque: Buerkle™ 5305-1000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Trois pieds s'assurent que l’échantillonneur ProfiSampler tient à la verticale en toute sécurité
- Contrôle du niveau de remplissage, débit de retour automatique et protection contre le surremplissage grâce à une vanne d’aération intégrée
- Disponible avec un tuyau d’aspiration en PE, en PA et en PTFE là où le degré de pureté le plus élevé est requis
- Peut être fourni avec des tubes d’aspiration droits pour un échantillonnage plus simple, y compris une mallette de transport pour le transport et l’élimination des tubes d'aspiration
- Volume d'aspiration de 200 ml, pression d’aspiration de 0,5 bar
- Hauteur d’aspiration à partir de la surface liquide de 5 m WS
- Flacons d’échantillon disponibles en différents matériaux et tailles
Spécification
Échantillonneur de liquide | |
Autoclavable | |
Pompe à vide, vanne de ventilation et flacon fileté GL40, flacon en PP de 250 ml, tuyau d’aspiration en PE de 10 m, 1 coupe-tube, 1 poids de tuyau | |
Gris | |
32,38 cm | |
9,52 cm |
Polypropylène, acier inoxydable (V2A) | |
Collecteur d’échantillon opérant sous vide | |
Polyéthylène | |
Acides faibles, alcalis, détergents, bains chimiques | |
43,18 cm |