Learn More
Brady™ Verrouillage pour clapet à bille Prinzing en polypropylène
Les deux parties du dispositif recouvrent le levier de la vanne à boisseau sphérique pour empêcher toute activation inopinée de la vanne.
Marque: Brady™ 800111
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Systèmes de condamnation de vannes, Systèmes de condamnation de vannes à boisseau sphérique
- Les deux parties du dispositif recouvrent le levier de la vanne à boisseau sphérique pour empêcher toute activation inopinée de la vanne.
Spécification
Système de verrouillage pour clapet à bille Prinzing | |
Polypropylène | |
Système de verrouillage pour clapet à bille Prinzing | |
7,24 mm | |
305,00 x 220,00 mm | |
8.66 in. | |
220 mm | |
1 de chaque | |
305 mm |
Rouge | |
OSHA 1910.147 | |
0.29 in. | |
118.11 x 304.80 x 219.96 mm | |
Lockout Tagout | |
220 mm | |
Polypropylène | |
12 in. |