Learn More
BRAND™ Entonnoirs à poudre en PP
En polypropylène léger et durable. Les entonnoirs à poudre en polypropylène Brand™ constituent une excellente option pour le transfert d’échantillons sans restriction de débit.
Marque: BRAND™ 148020
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avec tige courte et large
- Offre une excellente résistance aux chocs thermiques
Spécification
65 mm | |
PP | |
Autoclavables | |
26 mm | |
Entonnoir à poudre |
18 mm | |
26 mm (Stem) | |
Translucide | |
20/boîte |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Entonnoirs à poudre en PP > Longueur du manche : 19 mm ; Diamètre du manche : 15 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu