Learn More
BRAND™ Entonnoirs à poudre en PP
En polypropylène léger et durable. Les entonnoirs à poudre en polypropylène Brand™ constituent une excellente option pour le transfert d’échantillons sans restriction de débit.
Marque: BRAND™ 148040
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avec tige courte et large
- Offre une excellente résistance aux chocs thermiques
Spécification
150 mm | |
PP | |
Autoclavables | |
Entonnoir à poudre |
31 mm | |
goulot de 42 mm | |
Translucide |