Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Entonnoir à poudre en PP
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
248 ml
Conditionnement:
6 pièces
Description
- En plastique PP avec angle de 60°
- Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 10,0 cm |
| Capacité (métrique) | 248 ml |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Diamètre (impériale) supérieur | 3.94 in. |
| Hauteur (impériale) | 3,25 in |
| Type de produit | Entonnoir à poudre |