Learn More
Karl Hecht™ Entonnoir à poudre en PP
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
100 mm
120 mm
150 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Polypropylene construction.
- Transparent.
- Facilitates pouring operations.
- Reduces the risk of spilling.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 100 mm |
| Diamètre (métrique) de la tige | 22mm |
| Matériau | Polypropylene |
| À utiliser avec (application) | Laboratory Applications |
| Longueur (métrique) du tube | 20mm |
| Type de produit | Funnel |