Learn More
Fisherbrand™ Racks de tubes à bouchon en PP
GREENER_CHOICE
Code produit. 12603476 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Rose
Vert
Violet
Capacité:
Tubes (15 et 50 ml), Tubes (17 et 30 mm), Tubes (17 mm), Tubes (30 mm)
Tubes (15 ml), Tubes (17 mm)
Tubes (50 ml)
Conditionnement:
2 pièces
Non recommandés pour l’autoclavage
Code produit. 12603476
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Non recommandés pour l’autoclavage
S’ouvrent et se verrouillent facilement pour une utilisation rapide. Les racks de tubes à bouchon en PP Fisherbrand™ sont compacts et dotés d’un faible encombrement pour les tubes de 15 et/ou 50 ml.
  • En PP
  • Facile à ouvrir – facile à fermer
  • Conçus pour faciliter l’organisation des tubes 15 et 50 ml
  • La grille imprimée facilite la récupération rapide
  • Empilez les racks en position ouverte ou fermée
  • Permet d’économiser de l’espace lorsque les racks ne sont pas utilisés
  • Non recommandé pour le nettoyage en autoclave
Spécification
Comprend Grille imprimée
Type de produit Rack pliable pour tubes
Array 3 x 6
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Vert
Capacité Tubes (50 ml)
Matériau PP
Positions 18
Forme Rectangular
Étagères None
Empilables Oui
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Tubes à essai de 50 ml
Quantité 2/boîte
Dimensions (L x l x H) 255 × 137 × 72 mm
Longueur (métrique) 255 mm
Longueur (impériale) 10 in.
Largeur (métrique) 137 mm
Hauteur (métrique) 72 mm
Hauteur (impériale) 2.8 in.
Diamètre (métrique) de l’ouverture 30 mm
Poids (métrique) 1 kg