Learn More
Eppendorf™ Plaques PCR twin.tec™
GREENER_CHOICE
Code produit. 10767294 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Rouge
Transparent
Type de jupe:
Semi
À jupe
Conditionnement:
25 pièces
Code produit. 10767294
Marque: Eppendorf™ 0030128605
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces plaques pour l’automatisation et les processus à haut débit ainsi que pour la PCR quantitative en temps réel. Les plaques PCR Eppendorf™ twin.tec™ associent des puits en PP à parois extrêmement fines pour un transfert optimal de la chaleur et un cadre en PC extrêmement solide pour une rigidité et une résistance à la torsion garanties.
Utilisez ces plaques pour l’automatisation et les processus à haut débit ainsi que pour la PCR quantitative en temps réel. Les plaques PCR Eppendorf™ twin.tec™ associent des puits en PP à parois extrêmement fines pour un transfert optimal de la chaleur et un cadre en PC extrêmement solide pour une rigidité et une résistance à la torsion garanties.
  • Les bords des puits surélevés assurent une bonne étanchéité et réduisent le risque de contamination croisée
  • Cadre en polycarbonate exceptionnellement solide et résistant à la torsion
  • Amélioration de la tolérance entre puits
  • Coin biseauté et identification sur grille alphanumérique
  • Certifiées exemptes d’ADN, de DNase et de RNase humains détectables, ainsi que d’inhibiteurs PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Array 8 x 12
Autoclavable Autoclavables
Conditionnement 25 Paquets
Gamme de produits Eppendorf
Couleur Bleu
Jetable Oui
Type de produit Microplaque PCR
À utiliser avec (équipement) PCR en temps réel
Type de jupe Semi
Matériau PC
Nbre de puits 96
Stérilité Stérile
Volume total (métrique) du puits 150 μl
Type de puits V
Exempt de DNase Oui
À utiliser avec (application) Idéal pour la PCR quantitative en temps réel et adapté à la plupart des thermocycleurs
Quantité 25/boîte
Exempt de RNase Oui