Learn More
Kartell™ Tube à essai uni en polypropylène
Fourni avec des bouchons à vis à fermeture rapide en PE étanches. Les tubes à essai en PP Kartell™ conviennent à la centrifugation.
Marque: Kartell™ 8830303
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqué en PP pour une stabilité chimique et thermique optimale
- Étanche et adapté à la centrifugation
- La conception du bouchon évite toute contamination due à des gouttes de liquide sur la surface interne
- Force maximum : 4000 ×g
- Disponible en : bleu (04), rouge (10), jaune (06), blanc (03)
- Homologué CE-IVD
Spécification
CE et IVD | |
Polyéthylène | |
15 ml | |
Oui | |
1000 paquet | |
Autoclavable | |
Oui |
Blanc | |
Tube à essai | |
Polypropylène | |
Convient à la centrifugation | |
Non stérile | |
16 mm |