Learn More
BrandTech™ Remplisseurs de pipettes en PP VITLAB™
Conçus pour s’adapter à toutes les pipettes en verre et en plastique. Les remplisseurs de pipettes en PP VITLab™ disposent d’un code couleur pour faciliter l’identification du volume.
Marque: BrandTech™ 324694
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour le pipetage de liquides
- La rotation lente des roues de l’actionneur entraîne l’aspiration du liquide dans la pipette
- Appuyez sur la soupape d’alimentation d’air pour vider automatiquement la pipette sans retourner le piston
Spécification
PP | |
1/boîte | |
Remplisseur de pipette |
Pipetage de liquides | |
Vert | |
Pour des pipettes de 10 ml |