Learn More
BRAND™ Bacs photographiques en polypropylène
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Hauteur (métrique):
45 mm
70 mm
75 mm
120 mm
140 mm
160 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Bacs à photos en polypropylène (PP) empilable blanc
- Le fond rainuré améliore la stabilité, avec rebord renforcé et parois légèrement inclinées
- Autoclavable (121°C)
Spécification
Spécification
| Hauteur (métrique) | 160 mm |