Learn More
BRAND™ Bacs photographiques en polypropylène
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Hauteur (métrique):
45 mm
70 mm
75 mm
120 mm
140 mm
160 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Bacs à photos en polypropylène (PP) empilable blanc
- Le fond rainuré améliore la stabilité, avec rebord renforcé et parois légèrement inclinées
- Autoclavable (121°C)
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l x H) | 300 x 240 x 70 mm |
| Couleur | Blanc |
| Hauteur (métrique) | 70 mm |
| Longueur (métrique) | 300 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Type | Bac photographique |
| Largeur (métrique) | 240 mm |
| Nb par paquet | 1 |
| Forme | Rectangulaires |
| Autoclavable | Autoclavable |