Learn More
Fisherbrand™ Portoir pour tubes PCR™ 96 puits
À utiliser pour les applications d’échantillonnage avant ou après PCR™. Le portoir PCR™ à 96 puits en PP Fisherbrand™ inclut 96 puits à tubes faciles à identifier. La charnière amovible repose à plat et le rack est autoclavable. En PP robuste.
56.00€ - 95.30€
Spécification
Type de produit | Portoir pour PCR |
---|---|
Comprend | Couvercle à charnière amovible |
Bouchon inclus | Oui |
Autoclavable | Autoclavable |
Capacité | PCR Tubes |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11958074
|
Fisherbrand™
HS23461DF |
Vert |
56.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11710344
|
Fisherbrand™
HS23461AF |
Couleurs assorties (bleu, vert, orange, rose, jaune), Green, Orange, Pink, Yellow |
95.30€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11527593
|
Fisherbrand™
HS23461BF |
naturelle |
56.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11948074
|
Fisherbrand™
HS23461CF |
Bleu |
56.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
À utiliser pour les applications d’échantillonnage avant ou après PCR™. Le rack 96 puits pour tube PCR™ en polypropylène Fisherbrand™ inclut 96 puits à tubes faciles à identifier. La charnière amovible repose à plat et le rack est autoclavable. En PP robuste.
- Tubes de 0,2 ml, 96 puits (5,2 mm de diamètre)
- En PP
- Peut accueillir des tubes individuels ou des bandes
- Le couvercle à charnière amovible est plat
- Les puits accueillant les tubes sont facilement identifiés par des chiffres et des lettres en relief
- Autoclavables
Spécification
Portoir pour PCR | |
Oui | |
PCR Tubes | |
96 | |
None | |
Non stérile |
Couvercle à charnière amovible | |
Autoclavable | |
PP | |
Rectangular | |
Oui | |
5.2 mm |