Learn More
Buerkle™ Pompe à pied OTAL™ en PP
Click to view available options
Débit:
20 L/min
26 L/min
30 L/min
Conditionnement:
1 pièce
Description
Le tube d’immersion télescopique s’adapte à la hauteur du récipient lors de l’insertion. Pompes à pied OTAL avec tubes de distribution en PP, résistants aux acides faibles, aux alcalis et aux détergents.
- Manipulation simple : les deux mains restent libres pour le remplissage
- Très bonne capacité de la pompe grâce aux soufflets de pieds de grand volume
- Équipé de bouchons universels en PVC souple, pour des ouvertures de récipient de diamètre 30-70 mm
Spécification
Spécification
| Applications | Industrie |
| Débit | 26 L/min |
| Comprend | Tubes de distribution en polypropylène de 18 mm de diamètre |
| À utiliser avec | Bidon de stockage |
| Profondeur (métrique) | 70 cm |
| Propriétés de résistance | Résistant aux alcalins, résistant aux détergents, résistant aux acides faible |
| Type | Pompe à pied |
| Diamètre d’ouverture du tambour | de 30 à 70 mm |
| Matériau | Polypropylène |