Learn More
Mutexil™ Blouses de laboratoire pour visiteurs
Click to view available options
Type de bouchon:
Fermeture éclair
Snaps
À sertir
Dimensions:
XL
2XL
3XL
Description
Blouse de laboratoire en PP non tissé avec fermeture à boutons-pression et poches
- Jetable
- PP, 40 g/m2
- Pour l’entretien, les visites sur site de production
- Pour les environnements non dangereux
Spécification
Spécification
Type de produit | Visitor Lab Coat |
Dimensions | XL |
Couleur | Blanc opaque |
Type de bouchon | À sertir |
Type d’emballage | 20 sachets de 10 |