Learn More
Brady™ Verrouillage du disjoncteur 'sans trou' en polypropylène et nylon moulé armé de verre
Ces systèmes de consignation de disjoncteurs sans trou sont extrêmement polyvalents et faciles à installer grâce à leur conception brevetée de vis à oreilles, supprimant la nécessité d’utiliser des tournevis. Les plaquettes amovibles (incluses) élargissent la gamme des disjoncteurs compatibles.
15.95€ - 17.80€
Spécification
Type de produit | Verrouillage du disjoncteur |
---|---|
Couleur | Rouge / noir |
Matériau | Nylon armé de verre |
Diamètre (impériale) de la manille | 0.3 in. |
Diamètre (métrique) de la manille | 7 mm |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11791885
|
Brady™
065396 |
56,00 x 24,10 mm |
15.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11701895
|
Brady™
065397 |
82,60 x 40,30 mm |
17.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Systèmes de condamnation d'équipements électriques
- Ces systèmes de consignation de disjoncteurs sans trou sont extrêmement polyvalents et faciles à installer grâce à leur conception brevetée de vis à oreilles, supprimant la nécessité d'utiliser des tournevis . Fixez solidement le système de consignation sur la languette du commutateur, ramenez le couvercle sur la vis à oreilles et verrouillez-le pour éviter que le collier ne se desserre. Les plaquettes amovibles (incluses) élargissent la gamme des disjoncteurs compatibles. Convient pour les arceaux de cadenas jusqu'à 7 mm de diamètre
Spécification
Verrouillage du disjoncteur | |
Nylon armé de verre | |
7 mm | |
1 de chaque |
Rouge / noir | |
0.3 in. | |
Lockout Tagout |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Verrouillage du disjoncteur 'sans trou' en polypropylène et nylon moulé armé de verre