Learn More
Fisherbrand™ Boîte de stockage pour microtubes en polypropylène
Stockez des microtubes de 1,5 à 2,0 ml dans des boîtes sécurisées. La boîte de stockage pour microtubes en polypropylène Fisherbrand™ est dotée d’un couvercle facile à ouvrir et d’un fermoir à clipser, de lignes de grille moulées et de coordonnées imprimées pour faciliter l’identification. Ces boîtes sont de couleur naturelle et fabriquées en polypropylène robuste et autoclavable.
40.55€ - 138.00€
Spécification
Type de produit | Rack de microtubes |
---|---|
Bouchon inclus | Oui |
Autoclavable | Autoclavable |
Capacité | Microtubes et cryovials (1,5 à 2 ml) |
Matériau | PP |
Code produit | Marque | Positions | Couleur | Array | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Positions | Couleur | Array | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11704316
![]() |
Fisherbrand™
HS120032 |
50 | naturel | 5 x 10 |
40.55€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
10707992
|
Fisherbrand™
HS120033 |
50 | Assortiment | 5 x 10 |
73.20€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11790334
|
Fisherbrand™
HS120042 |
100 | Naturel | 10 x 10 |
90.35€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11700344
|
Fisherbrand™
HS120044 |
100 | Assortiment de couleurs | 10 x 10 |
138.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
Description
Stockage sécurisé pour microtubes et flacons cryogéniques
- Stockage de microtubes de 1,5 à 2,0 ml ou de flacons cryogéniques
- Chaque puits a un diamètre de 12,3 mm
- Option 50 puits idéale pour le stockage d’échantillons ou d’études de cas
- Option 100 puits idéale pour les besoins de stockage plus importants
Conception conviviale
- Couvercle facile à ouvrir avec charnières à trois points et fermoir à clipser pour une fermeture sécurisée du couvercle
- En polypropylène durable autoclavable
- Lignes de grille moulées sur le couvercle et coordonnées imprimées sur la base et sur la boîte
- Disponible en teinte naturelle ou en couleurs assorties pour une classification facile
- Les boîtes plates robustes s’empilent facilement
Spécification
Rack de microtubes | |
Autoclavable | |
PP | |
Stockage | |
5/boîte | |
141 mm |
Oui | |
Microtubes et cryovials (1,5 à 2 ml) | |
Oui | |
Microtube à centrifuger | |
5/boîte | |
12,3 mm |