Learn More
Fisherbrand™ Microtubes en polypropylène avec bouchon à clipser
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Bouchon à clipser plat
- Autoclavables
- PP
- Type Eppendorf
Spécification
Spécification
| Type de couvercle | Bouchon plat |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 1.5 ml |
| Couleur | Jaune |
| Matériau | Polypropylène |
| Hauteur (métrique) | 40 mm |
| Nb par paquet | Boîte de 1000 |
| Volume (métrique) | 1.5 ml |
| Graduated | Non |
| Afficher plus |