Learn More
Fisherbrand™ Microtubes en polypropylène avec bouchon à clipser
Code produit. 11931869
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 11931869
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Offrent un joint sûr, étanche aux liquides et fiable, même avec une ébullition prolongée à l’aide de microtubes en polypropylène Fisherbrand™. Utilisez ces tubes en polypropylène pour la préparation d’échantillons, la centrifugation ou le stockage. Les microtubes offrent un fonctionnement simple, ergonomique et fiable.
  • Bouchon à clipser plat
  • Autoclavables
  • PP
  • Type Eppendorf
Spécification
Type de couvercle Bouchon plat
Matériau du bouchon Polypropylène
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 1.5 ml
Couleur Rouge
Matériau Polypropylène
Hauteur (métrique) 40 mm
Nb par paquet Boîte de 1000
Volume (métrique) 1.5 ml
Graduated
Diamètre (métrique) 10 mm